Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
63.01
UNSPSC Code:
12352301
NACRES:
NA.21
MDL number:
Concentration:
1 M
Form:
liquid
Nazwa produktu
Kwas azotowy, for 1000 ml, c(HNO3) = 1 mol/l (1 N) Titrisol®
vapor pressure
9.4 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
product line
Titrisol®
form
liquid
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
concentration
1 M
technique(s)
titration: suitable
pH
<1 (20 °C in H2O)
bp
120 °C/1013 hPa
mp
-28 °C
density
1.38 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
InChI key
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Zastępuje: NX0414A-1
Legal Information
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas azotowy
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
supp_hazards
WGK
WGK 1
Not applicable
Kody zagrożeń
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?