Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 amp | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 189,00 zł |
Informacje o tej pozycji
189,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
Titrisol®
form
concentrate
concentration
1000 mg Pb in H2O
technique(s)
AAS: suitable, ICP: suitable
pH
3.8 (20 °C in H2O)
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
application(s)
cosmetics
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
Application
Features and Benefits
Analysis Note
Metoda oznaczania: Miareczkowanie kompleksometryczne.
(identyfikowalne z NIST - SRM 682)
Dokładność metody: +/- 2 mg
Other Notes
Legal Information
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
WGK
WGK 3
Not applicable
Narządy docelowe
Blood,Central nervous system,Immune system,Kidney
Kody zagrożeń
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10099-74-8
10099-74-8
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?