Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Nazwa produktu
Roztwór kwasu solnego, for 1000 ml, c(HCl) = 1 mol/l (1 N) Titrisol®
Quality Segment
product line
Titrisol®
form
liquid
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
concentration
1 M
technique(s)
titration: suitable
pH
<1 (20 °C in H2O)
density
1.09 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
SMILES string
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Roztwór kwasu solnego
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Not applicable
Kody zagrożeń
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?