Przejdź do
1.09974
Roztwór kwasu solnego
c(HCl) = 0.01 mol/l (0.01 N) , concentrate for preparing 1000 mL volumetric solution for titration, Titrisol®
Synonim(y):
Roztwór chlorowodoru
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 amp
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
139,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
36.46
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352301
MDL number:
Concentration:
0.01 M
Form:
liquid
139,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Roztwór kwasu solnego, for 1000 ml, c(HCl) = 0.01 mol/l (0.01 N) Titrisol®
Quality Segment
product line
Titrisol®
form
liquid
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
concentration
0.01 M
technique(s)
titration: suitable
pH
1 ( in H2O, undiluted)
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
SMILES string
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Zastępuje: HX0603E-6
Legal Information
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Roztwór kwasu solnego
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
WGK
nwg
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)