Przejdź do
1.10714
Wzorzec wielopierwiastkowy ICP V
for wavelength calibration Certipur®
Synonim(y):
Wielopierwiastkowy wzorzec odniesienia ICP
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
grade
reference material
Quality Segment
product line
Certipur®
technique(s)
ICP: suitable
pH
0.2 (20 °C in H2O)
density
1.024 g/cm3 at 20 °C
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
multi-component solution
storage temp.
15-25°C
Application
Wielopierwiastkowy wzorzec ICP V może być stosowany jako wzorzec kalibracyjny do analizy minerałów w orzeszkach piniowych metodą atomowej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-AES).
Analysis Note
Al (aluminium): 20 mg/l
As (arsen): 20 mg/l
B (bor): 2 mg/l
Ba (bar): 2 mg/l
Be (beryl): 1 mg/l
Ca (wapń): 10 mg/l
Cd (kadm): 2 mg/l
Cr (chrom): 2 mg/l
Cu (miedź): 2 mg/l
Fe (żelazo): 2 mg/l
Hg (rtęć): 5 mg/l
K (potas): 100 mg/l
Li (lit): 2 mg/l
Mg (magnez): 1 mg/l
Mn (Mangan): 1 mg/l
Na (sód): 20 mg/l
Ni (Nikiel): 5 mg/l
P (Fosfor): 10 mg/l
Pb (ołów): 20 mg/l
Sc (skand): 1 mg/l
Se (Selen): 20 mg/l
Sr (stront): 1 mg/l
Te (Tellurium): 20 mg/l
Ti (Tytan): 2 mg/l
y (Itr): 1 mg/l
Zn (Cynk): 2 mg/l
Other Notes
Pełna lista naszych produktów ICP i AAS, w tym informacje techniczne i przykładowe certyfikaty, znajduje się na stronie Strona standardów ICP i AAS.
Szczegółowe informacje na temat naszych kompletnych rozwiązań workflow dla ICP-AAS można znaleźć w naszej broszurze: High-Purity Chemicals for Inorganic Trace Analysis.
Dążąc do bardziej zrównoważonego rozwoju, wprowadzamy cyfrowe certyfikaty COA - pobierz je bezpośrednio z naszej strony internetowej.
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1
Klasa składowania
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10325-94-7 + 10099-74-8 + 7778-39-4 + 10045-94-0
CAS No.
7778-39-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)