Przejdź do
1.10732
N,N,N′,N′-tetrametyloetylenodiamina (Temed)
GR for analysis
Synonim(y):
TEMED, TMEDA, 1,2-bis(dimetyloamino)etan
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
323,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2NCH2CH2N(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.20
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
203-744-6
NACRES:
NC.01
MDL number:
eCl@ss:
32150312
Assay:
≥99% (GC)
Form:
liquid
323,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
21 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
145 °C
potency
5390 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1-9 % (v/v)
technique(s)
protein electrophoresis: suitable
pH
8.0-8.5 (20 °C, 0.1 g/L in H2O)
bp
121 °C/1013 hPa
mp
-55 °C
transition temp
flash point 19 °C
density
0.78 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
SMILES string
N(CCN(C)C)(C)C
InChI
1S/C6H16N2/c1-7(2)5-6-8(3)4/h5-6H2,1-4H3
InChI key
KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Oznaczenie (GC): ≥ 99 %
Tożsamość (spektrum IR): przechodzi test
Fe (żelazo): ≤ 0,00001 %
Popiół siarczanowy: ≤ 0,005 %
Woda: ≤ 0,5 %
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
61.7 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
16.5 °C - closed cup
Kody zagrożeń
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
110-18-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)