Przejdź do
1.10958
Tabletki Kjeldahla
for Wieninger method 5g/tablet
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1190,00 zł
1000 tabs
Przewidywany termin wysyłki23 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
4500,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
12352402
eCl@ss:
32035490
1190,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienieWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
tablet
specific analyte(s)
nitrogen
technique(s)
photometry: suitable
pH
5 (20 °C, 200 g/L in H2O)
solubility
200 g/L
application(s)
cannabis testing
storage temp.
no temp limit
General description
Typ: Katalizator Wieningera Skład:
Na2SO4 96,5%
CuSO4 1,5%
Se 2,0%
Analysis Note
Wygląd: szare tabletki
Test aplikacji: zgodny z
Szary kolor produktu jest spowodowany surowcem i nie ma wpływu na aplikację.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tabletki Kjeldahla
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7782-49-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)