Przejdź do
1.11802
Spectromelt® A 12
66% di-lithium tetraborate/34% lithium metaborate, for X-ray fluorescence analysis
Synonim(y):
Tetraboran litu
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3360,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352402
eCl@ss:
32039090
Form:
solid
Solubility:
50 g/L
3360,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
solid
technique(s)
XRF: suitable
pH
10- 25 g/l (20 °C, (68 °F))
solubility
50 g/L
bulk density
1300 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 ppm, phosphate (PO43-): ≤20 ppm, silicate (as SiO2): ≤100 ppm, sulfate (SO42-): ≤50 ppm
cation traces
Ag: ≤5 ppm, Al: ≤10 ppm, Ba: ≤5 ppm, Ca: ≤20 ppm, Cd: ≤5 ppm, Co: ≤5 ppm, Cr: ≤5 ppm, Cu: ≤5 ppm, Fe: ≤10 ppm, Ga: ≤5 ppm, K: ≤10 ppm, Mg: ≤5 ppm, Mn: ≤5 ppm, Na: ≤20 ppm, Ni: ≤5 ppm, Pb: ≤5 ppm, Sr: ≤5 ppm, Zn: ≤5 ppm
storage temp.
2-30°C
Analysis Note
Chlorek (Cl): ≤ 50 ppm
Fosforan (PO₄): ≤ 20 ppm
Krzemian (SiO₂): ≤ 100 ppm
Siarczan (SO₄): ≤ 50 ppm
Ag (Srebro): ≤ 5 ppm
Al (Aluminium): ≤ 10 ppm
Ba (Barium): ≤ 5 ppm
Ca (Calcium): ≤ 20 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 5 ppm
Co (Cobalt): ≤ 5 ppm
Cr (Chromium): ≤ 5 ppm
Cu (Copper): ≤ 5 ppm
Fe (Żelazo): ≤ 10 ppm
Ga (Gal): ≤ 5 ppm
K (Potas): ≤ 10 ppm
Mg (Magnez): ≤ 5 ppm
Mn (Mangan): ≤ 5 ppm
Na (Sód): ≤ 20 ppm
Ni (Nikiel): ≤ 5 ppm
Pb (Ołów): ≤ 5 ppm
Sr (Stront): ≤ 5 ppm
Zn (Cynk): ≤ 5 ppm
Strata przy zapaleniu (800 °C): ≤ 1.0 %
Gęstość nasypowa: około 130
Legal Information
SPECTROMELT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Kody zagrożeń
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)