Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 971,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
Manufacturer/tradename:
GranuCult® prime
Agency:
AOAC®, APHA, FDA-BAM, ISO 14189, according to ISO 15213
Ph:
7.4-7.8 (25 °C in H2O)
Form:
granular
Suitability:
Clostridium spp.
Application(s):
food and beverages
microbiology
microbiology
971,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
agency
AOAC®, APHA, FDA-BAM, ISO 14189, according to ISO 15213
sterility
non-sterile
product line
GranuCult® prime
form
granular
packaging
pkg of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.4-7.8 (25 °C in H2O)
solubility
42 g/L
bulk density
660 kg/m3
application(s)
food and beverages
microbiology
compatibility
for use with Clostridium perfringens selective supplement (1.00888)
storage temp.
15-25°C
suitability
Clostridium spp.
General description
Agar z cykloseryną tryptozowo-siarczynową GranuCult® (baza) jest przeznaczony do izolacji i różnicowania Clostridium perfringens. Doskonała baza odżywcza zapewnia optymalne warunki do rozwoju Clostridia. Kolonie wytwarzające siarkowodór charakteryzują się czernieniem w wyniku reakcji z siarczynem i solą żelaza. Cykloseryna hamuje towarzyszącą florę bakteryjną i może powodować, że rozwijające się kolonie pozostaną mniejsze. Zmniejsza również dyfuzję, a tym samym niepokojące zaczernienie wokół kolonii Clostridium perfringens. Agar TSC z MUP zawiera fluorogeniczny substrat dla fosfatazy alkalicznej i kwaśnej oprócz cykloseryny 4-Methylumbelliferylphosphate (MUP). Fosfataza kwaśna jest wysoce specyficznym wskaźnikiem dla Clostridium perfringens. Rozszczepia ona fluorogenny substrat MUP, tworząc 4-methylumbelliferone, który można zidentyfikować na podstawie jego fluorescencji w długofalowym świetle UV. W ten sposób można uzyskać silną sugestię obecności Clostridium perf ringens.
Application
GranuCult® Agar z cykloseryną tryptozowo-siarczynową (baza) jest przeznaczony do izolacji i różnicowania Clostridium perfringens z żywności i paszy dla zwierząt, wody i innych materiałów. Agar TSC z MUP można przygotować przy użyciu suplementu Clostridium perfringens (1.00888) w celu wykrycia kwaśnej fosfatazy poprzez jej fluorescencję w świetle UV.
Legal Information
AOAC is a registered trademark of AOAC International
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
W zależności od potrzeb oferujemy dwa rodzaje pożywek: najwyższej jakości granulowane pożywki GranuCult® oraz ekonomiczne sproszkowane pożywki NutriSelect®. Oznaczenia basic, plus lub prime są dodawane w celu wskazania poziomu kontroli jakości, od podstawowej kontroli jakości do standardowej QC plus do prime dla pełnej zgodności z przepisami.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?