Przejdź do
1.12285
Chlorek niobu(V)
98+
Synonim(y):
Pięciochlorek niobu
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1630,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Cl5Nb
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
270.17
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
233-059-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
38180501
Form:
solid
1630,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
solid
potency
1400 mg/kg LD50, oral (Rat)
reaction suitability
reagent type: inorganic catalyst
mp
205 °C
density
2.75 g/cm3
bulk density
1450 kg/m3
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Nb](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/5ClH.Nb/h5*1H;/q;;;;;+5/p-5
InChI key
YHBDIEWMOMLKOO-UHFFFAOYSA-I
Analysis Note
Tożsamość: pozytywny wynik testu
Oznaczenie (grawimetrycznie): ≥ 98,0%.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorek niobu(V)
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
supp_hazards
WGK
WGK 1
Kody zagrożeń
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)