Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3450,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41115711
3450,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
material
glass support, silica gel 60 matrix
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
packaging
pkg of 25 plates
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
layer thickness
200 μm
plate L × W
20 cm × 10 cm
particle size
5-6 μm
pore size
60 Å medium pore diameter
storage temp.
2-30°C
General description
25 Płytki szklane 20 x 10 cm
Application
- Ocena jakości sprzedawanych produktów z herbaty rumiankowej za pomocą zwalidowanej metody HPTLC w połączeniu z analizą wielowymiarową: Niniejsze badanie demonstruje zastosowanie żelu krzemionkowego 60 NH₂ F₂₅₄s płytek HPTLC w ocenie jakości herbaty rumiankowej. Metodologia ta wykorzystuje wysokosprawną chromatografię cienkowarstwową (HPTLC) do dokładnego rozdzielania i identyfikacji składników chemicznych w rumianku, zapewniając solidne narzędzie do kontroli jakości w produkcji wyrobów ziołowych (Guzelmeric et al., 2017).
- Opracowanie i walidacja metody HPTLC dla 7-O-glukozydu apigeniny w kwiatach rumianku i jej zastosowanie do rozróżniania odcisków palców materiałów podobnych do rumianku: Badania te przedstawiają zastosowanie żelu krzemionkowego 60 NH₂ F₂₅₄s płytek HPTLC do opracowania metody wykrywania i ilościowego oznaczania 7-O-glukozydu apigeniny w kwiatach rumianku. Technika ta jest niezbędna do odróżnienia rumianku od podobnych materiałów, zapewniając autentyczność i skuteczność leków na bazie rumianku i innych leków ziołowych (Guzelmeric et al., 2015).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Płytki HPTLC, żel krzemionkowy 60 NH₂ F₂₅₄s
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?