Przejdź do
1.14403
Iron Test Kit, colorimetric
0.01-0.20 mg/L (Fe), MQuant®
Synonim(y):
Wizualny zestaw testowy żelaza
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
300 tests
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
753,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
40050204
753,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienieWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Test żelaza, colorimetric, 0.01-0.20 mg/L (Fe), for use with MQUANT®
specific analyte(s)
iron
Quality Segment
measuring range
0.01-0.20 mg/L (Fe)
application(s)
cannabis testing
compatibility
for use with MQUANT®
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
Metoda: kolorymetryczna z kartą kolorów i blokiem porównawczym z długimi probówkami 0,01 - 0,02 - 0,03 - 0,04 - 0,06 - 0,08 - 0,10 - 0,15 -0,20 mg/l Fe MQuant®
Test MQuant® Iron (formalnie MColortest®) mierzy żelazo dwu- i trójwartościowe w postaci rozpuszczonej, jak również świeży koloidalny wodorotlenek żelaza(III) w
.
  • Wody gruntowe i powierzchniowe, woda morska
  • Woda pitna i mineralna
  • Wody z akwakultury
  • Woda zasilająca kotły i bojlery, woda chłodząca
  • Woda przemysłowa
  • Ścieki i woda przesiąkająca
  • Żywność po odpowiedniej obróbce wstępnej próbki
Metoda
Wszystkie jony żelaza są redukowane do jonów żelaza(II). W środowisku buforowanym tioglikolanem reagują one z pochodną triazyny, tworząc czerwono-fioletowy kompleks. Stężenie żelaza jest mierzone półilościowo poprzez wizualne porównanie koloru roztworu pomiarowego z kolorowymi polami karty kolorów. Wyjątkowy blask nadruku i jego delikatna gradacja kolorów pozwalają na precyzyjne analizy, nawet w dolnym końcu zakresu stężeń.
Dzięki długim probówkom możliwe jest pokrycie szerokiego zakresu pomiarowego.
Używając opakowania uzupełniającego 1.18458 zawierającego wszystkie odczynniki, oryginalny zestaw testowy może być używany przez bardzo długi czas, co czyni go szczególnie ekonomicznym i ekologicznym systemem.
Legal Information
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Test żelaza
Słowo ostrzegawcze
Danger
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. The procedure instructs to use 5 drops of reagent per sample. What is the volume per drop of reagent?
    1 answer
    1. One drop is conventionally considered to be approximately 0.05 milliliters or 50 microliters. If an exact volume is required, this measurement is recommended.