Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
495 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 468,00 zł |
Informacje o tej pozycji
468,00 zł
Quality Segment
form
liquid
analyte functional class(es)
chemical oxygen demand (COD)
technique(s)
photometry: suitable
pH
<1 (20 °C in H2O)
density
1.83 g/cm3 at 20 °C
application(s)
aquaculture
beverage testing
biotechnology/fermenter
boiler and cooling water
cannabis testing
construction materials
disposal drainage water
drinking water
electroplating
environmental
ground and surface water
mineral water
power plants
swimming pools
wastewater
storage temp.
15-25°C
General description
W celu bezpieczniejszego i łatwiejszego oznaczania ChZT zalecamy stosowanie naszych testów komórkowych Spectroquant, w których wszystkie odczynniki są już wstępnie umieszczone w komorach w określonych objętościach i proporcjach dla określonego zakresu pomiarowego.
Analysis Note
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ChZT roztwór B
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 1B - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7778-50-9
7778-50-9
7778-50-9
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?