Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
4 x 2.5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1280,00 zł |
25 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2450,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
41116124
1280,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
IVD
for in vitro diagnostic use
mp
56-58 °C
transition temp
flash point >100 °C
bulk density
400 kg/m3
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
15-25°C
General description
Histosec™ pastilles (without DMSO) - solidification point 56-58 °C embedding agent for histology is a ready-to-use embedding medium for histology of samples of human origin. It is a paraffin enriched with polymers, also available with the addition of DMSO (dimethyl sulfoxide) (Histosec™ pastilles (Product number 1.11609). DMSO increases the rate of penetration of paraffin and provides additional preservation of the tissue structures. Its melting range is between 56 - 58 °C and, within this range any specimen can be processed without fear of damage irrespective of the method used. In most clinical laboratories the paraffinization is performed with an automated embedding system and is performed directly after the histoprocessing. The Histosec™ pastilles (without DMSO) are well soluble with the Intermedia Xylene (isometic mixture) (Product number 1.08298) or xylene substitutes such as Neo-Clear™(Product number 1.09843).
The paraffin is an IVD registered product and CE certified, thus can be used for clinical diagnostic purposes. For more details, please see instructions for use (IFU). The IFU can be downloaded from this webpage.
The paraffin is an IVD registered product and CE certified, thus can be used for clinical diagnostic purposes. For more details, please see instructions for use (IFU). The IFU can be downloaded from this webpage.
Legal Information
HISTOSEC is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NEO-CLEAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°C)
> 100 °C
Temperatura zapłonu (°F)
>212.0 °F
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?