Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 316,00 zł |
Informacje o tej pozycji
316,00 zł
Nazwa produktu
Kwas solny, Suprapur®, 36%
Quality Segment
agency
suitable for GB 5009.253-2016, suitable for SM 5210
vapor density
1.3 (vs air)
vapor pressure
190 hPa ( 20 °C), 3.23 psi ( 21.1 °C), 7.93 psi ( 37.7 °C)
description
for inorganic trace analysis
assay
36%
form
liquid
technique(s)
AAS: suitable
pH
<1 (20 °C in H2O)
bp
>100 °C (lit.)
density
1.18 g/cm3 at 20 °C, 1.18 g/mL at 20 °C
storage temp.
15-25°C
SMILES string
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
General description
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas solny
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
WGK
WGK 1
Not applicable
Kody zagrożeń
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?