Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115711
Nazwa produktu
Wymiennik jonowy Amberlite™ IRA-410, suitable for ion chromatography
form
resin
Quality Segment
technique(s)
HPLC: suitable, LPLC: suitable, ion chromatography: suitable (strongly basic)
matrix
PS-DVB
matrix active group
SAX
particle size
300-1100 μm
separation technique
anion exchange
storage temp.
no temp limit
General description
(silnie zasadowy wymieniacz anionowy typu II) Forma Cl-
Analysis Note
Description: damp brownish-yellow spherules
Total capacity: ≥ 1.3 mol/l
Particle size (0,3-1,1 mm): ≥ 90
Total capacity: ≥ 1.3 mol/l
Particle size (0,3-1,1 mm): ≥ 90
Legal Information
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?