Przejdź do
1.16125
Calcium Test Strips, reflectometric
5-125 mg/L (Ca), REFLECTOQUANT®, for use with RQflex® 20
Synonim(y):
Chemiczne paski testowe wapnia, Pasek testowy wapnia do czytnika przyrządów
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 tests
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
301,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
40050204
301,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienieWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Test wapnia, reflectometric, 5-125 mg/L (Ca), for use with REFLECTOQUANT®
description
quantitative
Quality Segment
specific analyte(s)
calcium
measuring range
5-125 mg/L (Ca)
application(s)
beverage testing
boiler and cooling water
cannabis testing
drinking water
food testing
ground and surface water
milk and dairy products
mineral water
compatibility
RQflex® 20, for use with REFLECTOQUANT®
detection method
reflectometric
storage temp.
2-8°C
General description
Method: Reflectometric with test strips 5 - 125 mg/L (Ca), Reflectoquant®
The Reflectoquant® Calcium test is suitable for rapid determination of calcium in aqueous media. Calcium is an important parameter for boiling and cooling water, as deposits in production equipment can impair the function and performance of the equipment. Calcium also needs to be analyzed in drinking water and especially in beer.
Calcium ions react with phthalein purple to form a violet dye that is determined reflectometrically on the RQflex® 20. An economic alternative to pre-test and estimate the calcium concentration prior to using the quantitative Reflectoquant(R) method is the semi-quantitative MQuant® test for calcium. Even more quantitative determination methods can be found with our Spectroquant® spectrophotometric tests.
Analysis Note
function control: conforms
Assay
- standard 1:
8.0 - 12.0 mg/l
- standard 2: 45 - 55 mg/l
- standard 3: 90 - 110 mg/l
Legal Information
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RQFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Repr. 1B
WGK
WGK 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
288-32-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)