Przejdź do
1.16129
LiChrospher® 100 RP-8 (5 µm)
HPLC sorbent
Synonim(y):
TM=["LiChrospher"] Sorbent C8 do HPLC
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7680,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115709
NACRES:
SB.52
eCl@ss:
32110501
Particle size:
5 μm
Matrix active group:
C8 (RP8), C8 bonding phase
Pore size:
100 Å pore size
Matrix:
fully porous particle
7680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
LiChrospher® 100 RP-8 (5 µm),
material
stainless steel column
agency
suitable for USP L7
product line
LiChrospher®
feature
endcapped: no
analyte functional class(es)
antibiotics, fat soluble vitamins, lipids, nutraceuticals and antioxidants, oils, pigments
analyte chemical class(es)
PCBs (aroclor identification), PFAS, aflatoxins, alcohols and aldehyde, alkaloids, amino acids, cannabinoids as tms derivatives, carotenoids, coloring compounds, essential oils, esters, fatty acids, flavonoids, ketones, metabolized steroids, nitrosamines, nucleosides, oligonucleotides, peptides, pesticides, phenols, phospholipids, phthalate esters, preservatives, proteins, steroids (cholesteryl esters), sulfonamides
manufacturer/tradename
Millipore
extent of labeling
12.5% Carbon loading
parameter
60 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
surface area
350 m2/g
matrix
fully porous particle
matrix active group
C8 (RP8), C8 bonding phase
particle size
5 μm
pore size
100 Å pore size
operating pH range
2-7.5
bulk density
200‑400 kg/m3
separation technique
reversed phase
storage temp.
no temp limit
General description
LiChrospher® RP-8 is a reliable and versatile traditionally produced spherical silica gel carrier with C-8 reversed phase properties. It is well suited for the separation of neutral, acidic and weak basic compounds.
Application
  • Opracowanie i walidacja metody HPLC-UV do oznaczania didanozyny wtabletkach...: W niniejszym badaniu przedstawiono zwalidowaną metodę HPLC-UV zoptymalizowaną przy użyciu LiChrospher® 100 RP-8 (5 µm) do analizy didanozyny w preparatach tabletkowych, oferującą niezawodne narzędzie do kontroli jakości w środowiskach farmaceutycznych (de Oliveira et al., 2005).
  • Oznaczanie hormonów steroidowych w doustnych środkach antykoncepcyjnych metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej...: Wykorzystuje kolumnę LiChrospher® 100 RP-8 (5 µm) do skutecznego rozdzielania i ilościowego oznaczania hormonów steroidowych w doustnych tabletkach antykoncepcyjnych, wykazując przydatność kolumny w złożonych analizach farmaceutycznych (Inês et al., 2002).
  • Oznaczanie pozostałości fluorochinolonów w tkankach zwierzęcych metodą chromatografii cieczowej...: Explores the use of LiChrospher® 100 RP-8 (5 µm) for the sensitive detection of fluoroquinolone residues in animal tissues, highlighting its potential for food safety and veterinary medicine applications (Posyniak et al., 1999).
  • Szybkie i proste oznaczanie oksytetracykliny w produktach z kurczaka...: Wykazano skuteczność kolumny w szybkim ilościowym oznaczaniu pozostałości oksytetracykliny w kurczakach, zapewniając zgodność z normami bezpieczeństwa żywności (Furusawa, 1999).
  • Szydełkowany reaktor ETFE do fotodywatyzacji diklofenaku w wysokosprawnej chromatografii cieczowej: Opisuje innowacyjne zastosowanie LiChrospher® 100 RP-8 (5 µm) w konfiguracji reaktora postkolumnowego w celu zwiększenia czułości wykrywania diklofenaku, podkreślając wszechstronność kolumny w zaawansowanych technikach analitycznych (Kuhlmann et al., 1997).
Analysis Note
Application test: passes test
Pressure: ≤ 45 bar
Theoretical Plates (N/m) (Toluene): ≥ 60000
Capacity factor (Toluene): ≥ 0.7
stability testing (performance): passes test
separation factor (PTH-Lysine/PHB-Propyl-Ester, selectivity test): 1.20 - 1.55
separation factor (Naphthalene/Digitoxigenin, selectivity test): 3.5 - 4.7
separation factor (PTH-Lysine/Digitoxigenin, selsctivity test): 1.70 - 2.25
Particle Size (d10): 4.8 - 5.5 µm
Particle Size (d50): 6.5 - 7.5 µm
Particle Size (d90): 9.0 - 10.5 µm
Legal Information
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)