Przejdź do
1.16136
Total Sugar Test Strips (glucose and fructose), reflectometric
65-650 mg/L (total sugar - glucose and fructose), REFLECTOQUANT®, for use with RQflex® 20
Synonim(y):
Chemiczne paski testowe na cukier całkowity (glukozę i fruktozę), Pasek testowy na cukier całkowity (glukozę i fruktozę) do czytnika przyrządów
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 tests
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1300,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
40050204
1300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienieWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Test na cukier całkowity (glukoza i fruktoza), reflectometric, 65-650 mg/L (total sugar test - glucose and fructose), for use with REFLECTOQUANT®
description
quantitative
Quality Segment
analyte chemical class(es)
sugars
reaction suitability
reaction type: enzymatic reaction
measuring range
65-650 mg/L (total sugar test - glucose and fructose)
application(s)
beverage testing
cannabis testing
food testing
compatibility
RQflex® 20, for use with REFLECTOQUANT®
detection method
reflectometric
storage temp.
2-8°C
General description
Method: reflectometric with test strips and reagent 65 - 650 mg/l Reflectoquant®
The Reflectoquant Total Sugar test is the easy way to determine the reducing sugar content in your potatoes, and minimize the amount of acrylamide in your potato products. It is designed to screen potatoes on-the-spot and before they go into production, saving you costly analyses in the laboratory. With the Reflectoquant Total Sugar Test you can monitor glucose and fructose in food and in fruit juices, and also optimize your winemaking process. D-Glucose and D-fructose are converted into D-glucose-6-phosphate. This is oxidized by NAD under the catalytic effect of glucose-6-phosphate dehydrogenase to gluconate-6-phosphate. In the presence of diaphorase the NADH formed in the process reduces a tetrazolium salt to a blue formazan that is determined reflectometrically on the RQflex® 20. For the determination of only glucose please refer to our MQuant or Reflectoquant Glucose tests.
Analysis Note
function control: entspricht
Assay
- standard 1:
90 - 110 mg/l
- standard 2: 270 - 330 mg/l
- standard 3: 495 - 605 mg/l
Other Notes
Replaces: 16136; 16136-1
Legal Information
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RQFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
WGK
WGK 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)