Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 233,00 zł |
4 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 251,00 zł |
10 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 498,00 zł |
Informacje o tej pozycji
233,00 zł
Nazwa produktu
Water, for analysis EMSURE®
grade
reagent grade
Quality Segment
vapor pressure
23 hPa ( 20 °C)
product line
EMSURE®
form
liquid
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.01 mg/L Ammonium (NH4), ≤0.01 mg/L Nitrate (NO3), ≤0.01 mg/L Phosphate (PO4), ≤0.01 mg/L Silicate (SiO2), ≤0.05 mg/L Chloride (Cl), ≤0.05 mg/L Fluoride (F), ≤0.08 mg/L Substances reducing potassium permanganate (O), ≤0.1 mg/L Sulfate (SO4)
evapn. residue
≤1 mg/L
ign. residue
≤1 mg/L
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
SMILES string
O
cation traces
Ag: ≤0.0004 mg/L, Al: ≤0.0020 mg/L, As: ≤0.0020 mg/L, Au: ≤0.0010 mg/L, B: ≤0.0050 mg/L, Ba: ≤0.0010 mg/L, Be: ≤0.0020 mg/L, Bi: ≤0.0010 mg/L, Ca: ≤0.0050 mg/L, Cd: ≤0.0010 mg/L, Co: ≤0.0010 mg/L, Cr: ≤0.0004 mg/L, Cu: ≤0.0004 mg/L, Fe: ≤0.0010 mg/L, Ga: ≤0.0040 mg/L, Ge: ≤0.0010 mg/L, In: ≤0.0010 mg/L, K: ≤0.0050 mg/L, Li: ≤0.0020 mg/L, Mg: ≤0.0050 mg/L, Mn: ≤0.0004 mg/L, Mo: ≤0.0020 mg/L, Na: ≤0.0100 mg/L, Ni: ≤0.0004 mg/L, Pb: ≤0.0010 mg/L, Pd: ≤0.0080 mg/L, Pt: ≤0.0010 mg/L, Sb: ≤0.0010 mg/L, Sn: ≤0.0010 mg/L, Sr: ≤0.0004 mg/L, Ti: ≤0.0010 mg/L, V: ≤0.0010 mg/L, Zn: ≤0.0040 mg/L, Zr: ≤0.0010 mg/L
storage temp.
15-25°C
InChI
1S/H2O/h1H2
InChI key
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Cadmium Standard for Atomic Absorption Spectroscopy: An article in Heliyon (2024) explores the pollution indices and correlation of heavy metal contamination, including cadmium, in groundwater near industrial sites. This emphasizes the role of cadmium AAS standards in monitoring environmental pollution and ensuring compliance with safety regulations (Mohan et al., 2024).
- Trace Metal Analysis in Food Samples: In a Food Chemistry study (2024), cadmium standards are crucial for the development of novel electrochemical strategies for detecting cadmium in grain and water, using advanced materials like MXene@rGO composite aerogels (Dong et al., 2023).
- Quality Control in Pharmaceutical Research: The need for precise cadmium calibration standards is underlined in another Food Chemistry publication (2024), which discusses simultaneous electrochemical sensing of heavy metals in food, demonstrating their vital role in ensuring the accuracy and reliability of pharmaceutical and biotechnological analyses (Mirzaei Karazan et al., 2024).
Other Notes
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Water
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?