Przejdź do
1.16755
Roztwór buforowy chlorku cezu i lantanu
acc. to Schinkel for atomic absorption spectroscopy 10 g/l CsCl + 100 g/l La
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
906,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12161703
906,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
description
for inorganic trace analysis
form
liquid
storage condition
(No metal or light-weight-metal containers. No metal containers. Tightly closed.)
concentration
(Lanthanum(III) chloride: >= 5 - < 10%
Cesium chloride: >= 0.1 - < 1%)
technique(s)
AAS: suitable
color
violet
pH
<1 (25 °C in H2O, undiluted)
solubility
water: soluble
density
1.178 g/cm3 at 20 °C
cation traces
Ca: ≤5.0 mg/L, Cd: ≤0.2 mg/L, Co: ≤1.0 mg/L, Cr: ≤1.0 mg/L, Cs: : 7.50-8.28 g/L, Cu: ≤0.2 mg/L, Fe: ≤1.0 mg/L, K: ≤0.2 mg/L, Li: ≤0.2 mg/L, Mg: ≤1.0 mg/L, Mn: ≤0.2 mg/L, Na: ≤2.0 mg/L, Ni: ≤1.0 mg/L, Sr: ≤1.0 mg/L, Zn: ≤2.0 mg/L
storage temp.
15-25°C
Analysis Note
Assay Lanthan (potentiometric): 95.2 - 105.2 g/l
Cs (Cesium): 7.50 - 8.28 g/l
Ca (Calcium): ≤ 5.0 mg/l
Cd (Cadmium): ≤ 0.2 mg/l
Co (Cobalt): ≤ 1.0 mg/l
Cr (Chromium): ≤ 1.0 mg/l
Cu (Copper): ≤ 0.2 mg/l
Fe (Iron): ≤ 1.0 mg/l
potassium: ≤ 1.0 mg/l
Li (Lithium): ≤ 0.2 mg/l
Mg (Magnesium): ≤ 1.0 mg/l
Mn (Manganese): ≤ 0.2 mg/l
Na (Sodium): ≤ 2.0 mg/l
Ni (Nickel): ≤ 1.0 mg/l
Sr (Strontium): ≤ 1.0 mg/l
Zn (Zinc): ≤ 2.0 mg/l
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
WGK
WGK 2
Kody zagrożeń
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
64-17-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)