Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 703,00 zł |
5 g | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2440,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H14N5NaO10P2
Masa cząsteczkowa:
449.18
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
12352208
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Solubility:
water: 50 mg/mL
Storage temp.:
−20°C
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócdescription
Merck USA index - 14, 154
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
white
solubility
water: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Formed by the hydrolysis of ATP in tissue by adenosine triphosphatase. Rapidly converted back to ATP via oxidative phosphorylation in mitochondria. εmax = 15.4 X 103 ± 2% M-1 cm-1 (259 nm, in H2O, pH 7.0)
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description ≥90% | description bacterial, ≥95% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| form solid | form powder or crystals | form powder | form powder |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥90% | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| shipped in ambient | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
| color white | color - | color - | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?