Przejdź do
1.18323
Zestaw uzupełniający do testu krzemianu (kwasu krzemowego)
for use with MQUANT®
Synonim(y):
Wkłady do zestawu do testu wizualnego krzemianów
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
150 tests
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
679,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116116
eCl@ss:
40050204
679,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienieWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
feature
refill
Quality Segment
specific analyte(s)
silicate
application(s)
cannabis testing
compatibility
for use with MQUANT®
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
This refill pack contains all the reagents for the MQuant® test kits 1.14792 and 1.14410 for the colorimetric evaluation of silicate. When the reagents of the MQuant® test are used up, the kit can be replenished by ordering the appropriate refill pack. Refill packs are available for a range of MQuant® test kits, making it a particularly economical and ecological system.
Method
In sulfuric solution silicate ions react with molybdate ions to form a yellow heteropoly acid. This is reduced to silicomolybdenum blue. The silicate concentration is measured semiquantitatively by visual colorimetric evaluation.
Legal Information
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
supp_hazards
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Kody zagrożeń
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)