Przejdź do
1.18348
Tabletki Kjeldahla
weight 3.5 g (tablet)without addition of Se and Hg
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 tabs
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1180,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
12352402
eCl@ss:
32150319
1180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienieWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
tablet
Quality Segment
specific analyte(s)
nitrogen
technique(s)
photometry: suitable
weight
3.5 g (tablet)without addition of Se and Hg
application(s)
cannabis testing
storage temp.
no temp limit
General description
(without addition of Se and Hg) 3.5 g/tablet
Application
  • Ocena ryzyka zdrowotnego arsenu w tabletkach Realgar i NiuHuangJieDu na podstawie badania farmakokinetycznego: W badaniu tym wykorzystano tabletki Kjeldahla do określenia zawartości azotu w związkach farmaceutycznych, w szczególności do oceny ryzyka dla zdrowia związanego z poziomem arsenu w tradycyjnej medycynie chińskiej. Badanie to podkreśla krytyczne zastosowanie analizy Kjeldahla w zapewnieniu bezpieczeństwa i skuteczności produktów farmaceutycznych (Wu et al., 2018).
  • Zastosowanie techniki spektroskopii w podczerwieni do szybkiego pomiaru zawartości białka w mleku w proszku w oparciu o maszyny wektorów nośnych: Badanie to ilustruje zastosowanie tabletek Kjeldahla do szybkiego oznaczania ilościowego białka w mleku w proszku, wykorzystując spektroskopię w podczerwieni wzmocnioną algorytmami uczenia maszynowego. Badanie podkreśla skuteczność analizy azotu Kjeldahla w nauce o żywności, zapewniając kontrolę jakości i ocenę wartości odżywczej produktów mlecznych (Wu et al., 2008).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tabletki Kjeldahla
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)