Przejdź do
1.18751
COD Cell Test, photometric
photometric, 0-150 mg/L (COD), Spectroquant®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 tests
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
626,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
SE.11
eCl@ss:
40050204
626,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienieWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Test ogniw COD dla fotometrów innych producentów, photometric, 0-150 mg/L (COD), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Segment
usage
sufficient for 25 tests
analyte functional class(es)
chemical oxygen demand (COD)
measuring range
0-150 mg/L (COD)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
boiler and cooling water
cannabis testing
drinking water
electroplating
environmental
ground and surface water
mineral water
swimming pools
wastewater
compatibility
for use with photometers from other manufacturers
detection method
photometric (Oxidation with Chromosulfuric acid, determination as chromate)
storage temp.
15-25°C
General description
We offer Spectroquant® test kits for photometers of other manufactures. This COD cell test kit comes with pre-filled 15.4 mm round cells. They work seamlessly with other photometer brands holding this size of cuvettes. The tests work with the original programming data installed by the manufacturers according to the instrument’s operation manual.
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Dla klientów z USA: Zawiera rtęć; Nie wyrzucać do śmieci - utylizować zgodnie z lokalnymi, stanowymi lub federalnymi przepisami.
Still not finding the right product?
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Narządy docelowe
Kidney
Co się dzieje?
WGK 3
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. ho bisogno di conoscere il diametro delle provette codice 1.18751.0001 Ringrazio e porgo Cordiali saluti
    1 answer
    1. The test tubes are pre-filled round cells with an outer diameter of approximately 15.4 mm.