Przejdź do
1191
Adenozyno-5′-trifosforan, sól disodowa
Synonim(y):
ATP, 2Na
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H14N5O13P3 · 2Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
551.14
UNSPSC Code:
12352208
NACRES:
NA.51
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Solubility:
water: 20 mg/mL
Storage temp.:
−20°C
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
RTECS - AU7417000
Merck USA index - 14, 155
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
white
solubility
water: 20 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])(O[P](=O)(O[P](=O)([O-])O)O)OC[C@H]1O[C@H]([C@@H]([C@@H]1O)O)[n]2c3ncnc(c3nc2)N
InChI
1S/C10H16N5O13P3.2Na/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(26-10)1-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;/q;2*+1/p-2/t4-,6-,7-,10-;;/m1../s1
InChI key
TTWYZDPBDWHJOR-IDIVVRGQSA-L
General description
Coenzyme involved in the transfer of phosphate bond energy.
Application
  • Asynchronising five-fold symmetry sequence for better homonuclear polarisation transfer in magic-angle-spinning solid-state NMR.: Badanie to podkreśla zastosowanie soli disodowej 5′-trifosforanu adenozyny (ATP) we wzmacnianiu technik spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR), co ma kluczowe znaczenie w biochemii strukturalnej i badaniu dynamiki molekularnej (Arunachalam et al., 2023).
  • Wgląd w konwersję rozpuszczonego fosforu organicznego sprzyja zakwitom glonów, biotransformacji arsenianu i uwalnianiu mikrocystyn przez Microcystis aeruginosa: Badania te wykorzystują ATP jako źródło fosforu w badaniach zakwitów glonów, oferując znaczący wgląd w biochemię środowiska i procesy biotransformacji, które wpływają na jakość wody i zdrowie ekosystemu (Zhang i in., 2023).
  • Przegląd przenośnych testów do wykrywania mikotoksyn, alergenów i monitorowania warunków sanitarnych..: ATP jest wykorzystywany do opracowywania przenośnych testów do szybkiego testowania na miejscu w zakresie bezpieczeństwa żywności i zdrowia publicznego, co pokazuje jego wszechstronność i istotną rolę w testach biochemicznych mających na celu poprawę globalnych wyników zdrowotnych (Sarver i in., 2021).
  • Organiczne źródło fosforu i wapnia indukuje syntezę mikrosfer fosforanu wapnia o strukturze skorupy żółtka i wysokiej powierzchni właściwej: Application in HEL Adsorption..: Badanie to ilustruje zastosowanie ATP w syntezie zaawansowanych materiałów do zastosowań biomedycznych, w szczególności w opracowywaniu mikrosfer o wysokiej powierzchni do adsorpcji białek terapeutycznych (Cao et al., 2020).
  • Produkcja interleukiny-1α i interleukiny-1β w blaszkach miażdżycowych wywołana stanem zapalnym wiąże się z hiperlipidemią i złożonością blaszki miażdżycowej...: Rola ATP jest badana w komórkowych szlakach sygnałowych zaangażowanych w stan zapalny i choroby sercowo-naczyniowe, zapewniając kluczowy wgląd w patofizjologię miażdżycy i potencjalne cele terapeutyczne (Jiang et al., 2019).
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-70°C). Stock solutions are stable for up to 2-3 h at 4°C or for up to 3 months at -70°C.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A6559A7699A3377
description
-
description
Crystalline ATP, HPLC purified, aqueous solution for RNA transcription
description
BioXtra, ≥99% (HPLC), from microbial
description
Grade II, ≥97% (HPLC), crystalline, from microbial
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95%
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
form
liquid
form
powder
form
crystalline
shipped in
ambient
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
-
color
white
color
-
color
white
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)