Przejdź do
1.19641
LiChrospher® 60 RP-select B (5 µm)
HPLC sorbent
Synonim(y):
TM=["LiChrospher"] 60 Kolumna RP-8
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
9780,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115709
NACRES:
SB.52
eCl@ss:
32110501
Particle size:
5 μm
Matrix active group:
C8 (RP8), C8 bonding phase
Pore size:
60 Å pore size
Matrix:
fully porous particle
9780,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
LiChrospher® 60 RP-select B (5 µm),
material
stainless steel column
agency
suitable for USP L7
product line
LiChrospher®
feature
endcapped: no
analyte functional class(es)
antibiotics, fat soluble vitamins, lipids, nutraceuticals and antioxidants, oils, pigments
analyte chemical class(es)
PCBs (aroclor identification), PFAS, aflatoxins, alcohols and aldehyde, alkaloids, amino acids, cannabinoids as tms derivatives, carotenoids, coloring compounds, essential oils, esters, fatty acids, flavonoids, ketones, metabolized steroids, nitrosamines, nucleosides, oligonucleotides, peptides, pesticides, phenols, phospholipids, phthalate esters, preservatives, proteins, steroids (cholesteryl esters), sulfonamides
extent of labeling
11.5% Carbon loading
parameter
60 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
surface area
350 m2/g
matrix
fully porous particle
matrix active group
C8 (RP8), C8 bonding phase
particle size
5 μm
pore size
60 Å pore size
operating pH range
2-7.5
bulk density
200‑400 kg/m3
separation technique
reversed phase
storage temp.
no temp limit
Application
  • Odkrycie mutanta skrobi bez amylozy w manioku (Manihot esculenta Crantz)...: Badania opisują identyfikację mutanta skrobi bez amylozy w manioku przy użyciu metod barwienia jodem, co ma znaczące implikacje dla nauki o żywności i biotechnologii rolniczej (Ceballos et al., 2007).
Analysis Note
Application test: passes test
Pressure: ≤ 50 bar
Theoretical Plates (N/m) (Toluene): ≥ 50000
stability testing (performance): passes test
separation factor (MPPH/Diphenhydraminehydrochlorid, selectivity test): 2.3 - 2.9
separation factor (MPPH/Acetylsalicylic acid, selectivity test): 3.0 - 3.8
separation factor (Toluene/MPPH, selectivity test): 2.4 - 2.9
capacity factor (Toluene): 11.0 - 15.0
Legal Information
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)