Przejdź do
1.19780
Roztwór wzorcowy chromianu
traceable to SRM of NIST K2CrO4 in H2O 1000 mg/l CrO4 Certipur®
Synonim(y):
Wzorzec chromianu dla matryc wodnych gotowy do użycia, Nota 1 A
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
Quality Segment
technique(s)
chromatography: suitable, ion chromatography: suitable
pH
7 (20 °C in H2O)
density
1.0 g/cm3 at 20 °C
application(s)
environmental
food and beverages
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
Analysis Note
Concentration     β (CrO₄²⁻): 990 - 1010 mg/l
Determination method: Iodometric titration.
The content of this solution was determined with sodium thiosulfate standard solution (article number 1.09147) standardized against volumetric standard potassium iodate (article number 1.02404). The expanded measurement uncertainty is ± 0.4 % (k=2 coverage factor for 95% coverage probability). The certified value is traceable to primary standard NIST SRM 136f (NIST: National Institute of Standards and Technology, USA) by means of volumetric standard potassium iodate, measured in the accredited calibration laboratory of Merck KGaA, Darmstadt, Germany in accordance to DIN EN ISO/IEC 17025.
Other Notes
Obecnie oferujemy certyfikowany materiał referencyjny alternatywny dla tego produktu, który ma taki sam skład i jest wytwarzany zgodnie z akredytacją ISO 17034.
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Roztwór wzorcowy chromianu
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Carc. 1B Inhalation - Muta. 1B
WGK
WGK 1
Not applicable
Kody zagrożeń
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7789-00-6
CAS No.
7789-00-6
CAS No.
7789-00-6
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)