Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1070,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115711
NACRES:
NB.21
1070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
LiChrolut® RP-18 (40-63 µm) 100 mg 1 ml standardowe probówki PP, package of 100 tubes
packaging
package of 100 tubes
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
storage temp.
no temp limit
General description
100 rurek ekstrakcyjnych w opakowaniu
Kolumny Lichrolut są przeznaczone do niezawodnej i szybkiej ekstrakcji do fazy stałej. Osiąga się to dzięki wykorzystaniu silnych, ale odwracalnych interakcji między analitem a powierzchnią fazy stacjonarnej. Różnorodne modyfikacje powierzchni umożliwiają ekstrakcję niepolarną (Lichrolut RP18 i RP18e), ekstrakcję polarną (Lichrolut Si i Lichrolut CN), ekstrakcję kationowymienną (Lichrolut SCX), ekstrakcję w trybie mieszanym (Lichrolut TSC) oraz ekstrakcję niepolarną na fazie polimerowej (Lichrolut EN), która szczególnie dobrze nadaje się do ekstrakcji pestycydów i fenoli w wodzie lub leków w płynach ustrojowych.
Analysis Note
Appearance: conforms
Legal Information
LICHROLUT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under LiChrolut® RP-18 (40-63 µm) 100 mg 1 ml standardowe probówki PP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?