Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
300 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 457,00 zł |
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1380,00 zł | |
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 23 300,00 zł |
Informacje o tej pozycji
457,00 zł
Quality Segment
agency
NF, Ph. Eur.
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
fine powder
reaction suitability
reaction type: Olefin Metathesis
particle size
17-25 μm (d50)
bp
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.), 1710 °C
application(s)
3D printing
pharmaceutical
pharmaceutical
solid formulation
solubility enhancement
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Features and Benefits
- Solubility enhancement of APIs
- Unparalleled stabilization of the amorphous solid state
- Unique pore structure (6 nm diameter) and a very high surface area (500 m²/g)
- Perfect fit to stabilize poor glass former molecules
- Platform approach to manage API particle and polymorph variation
- No specific equipment/extra capital invest needed to stabilize the amorphous form of APIs
- High-end application support
Packaging
1200911000 // Wide necked plastic bottle in corrugated box
1200919025 // Standard PE bag in PE square drum
Legal Information
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Masz trudności ze znalezieniem produktu lub numeru serii/partii?
Jak znaleźć numer produktu
Podczas wyświetlania na stronie internetowej numery produktów są łączone z wielkością przesyłki / ilością (przykład: T1503-25G). Pamiętaj że w polu „Numer produktu” należy podać TYLKO numer produktu (przykład: T1503).
Przykład:
Przykłady dodatkowe:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
wpisz jako 1.000309185)
Mieć kłopoty? Poczuj się swobodnie w kontakcie Pomoc techniczna dla wsparcia