Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μL | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 696,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41105330
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32011807
Biological source:
human
Manufacturer/tradename:
Upstate®
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Lizat komórek A431 stymulowany przez EGF,
biological source
human
Quality Segment
form
liquid
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
shipped in
dry ice
Biochem/physiol Actions
A431
Physical form
modified RIPA buffer (50mM Tris-HCl, pH 7.4, 1% NP40, 0.25% sodium deoxycholate, 150mM NaCl, 1mM EDTA, 1mM PMSF, 1mg/ml aprotinin, 1mg/ml leupeptin, 1mg/ml pepstatin, 1mM Na3VO4, 1mM NaF) and diluted with non-reducing sample buffer (31mM Tris-HCl, pH 6.8, 5% glycerol, 1% SDS, 0.002% bromophenol blue).
Preparation Note
6 months at -20°C
Analysis Note
Routinely evaluated as a positive control for many of Upstates antibodies.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - ED ENV 1 - Eye Irrit. 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
9016-45-9
CAS No.
9016-45-9
CAS No.
9016-45-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?