Przejdź do
12-439
Białko retinoblastoma (aa 773-928)
Recombinant fusion protein containing the C-terminal fragment (residues 773-928) of human retinoblastoma protein (Rb) with an N-terminal His6-tag, expressed in E. coli.
Synonim(y):
Białko Rb, Białko siatkówczaka
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 μg
Przewidywany termin wysyłki30 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1780,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
Form:
liquid
Recombinant:
expressed in E. coli
1780,00 zł
Przewidywany termin wysyłki30 listopada 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
form
liquid
manufacturer/tradename
Upstate®
concentration
2.0 mg/mL
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
Gene Information
human ... RB1(5925)
Physical form
50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl, and 500 mM imidazole
Preparation Note
Stable for 1 year at -20°C from date of shipment. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Analysis Note
Routinely evaluated as a sustrate for many Serine/Threonine kinases.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SRP2081SAB4502590SAB4502591
description
Recombinant fusion protein containing the C-terminal fragment (residues 773-928) of human retinoblastoma protein (Rb) with an N-terminal His6-tag, expressed in E. coli.
description
recombinant, expressed in insect cells, ≥70% (SDS-PAGE)
description
affinity isolated antibody
description
affinity isolated antibody
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in insect cells
recombinant
-
recombinant
-
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
-
technique(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:100, western blot: 1:500-1:1000, ELISA: 1:20000
technique(s)
western blot: 1:500-1:1000, ELISA: 1:40000
concentration
2.0 mg/mL
concentration
400 μg/mL
concentration
~1 mg/mL
concentration
~1 mg/mL
form
liquid
form
frozen liquid
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
UniProt accession no.
P06400
UniProt accession no.
P06400
UniProt accession no.
P06400
UniProt accession no.
-
Piktogramy
Health hazardCorrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
288-32-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)