Przejdź do
132233
Roztwór wzorcowy fluorku
traceable to SRM from NIST 0.50 mg/l F in H2O
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
448,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116116
eCl@ss:
40050204
448,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienieWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
liquid
specific analyte(s)
fluoride
technique(s)
photometry: suitable
pH
4.7 ( in H2O)
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
application(s)
cannabis testing
disinfection control
drinking water
electroplating
environmental
ground and surface water
mineral water
oil and petrochemicals
seawater
swimming pools
wastewater
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
General description
Roztwór wzorcowy fluorku Spectroquant® to wysokiej jakości roztwór laboratoryjny stosowany do wewnętrznej kontroli jakości i kontroli metod.
Te standardowe roztwory Spectroquant® doskonale uzupełniają nasze gotowe do użycia zestawy testowe i fotometry z oferty Spectroquant® i są idealne do walidacji międzynarodowych metod normalizacyjnych opisanych np. w ISO, EN, APHA i EPA.
Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Reference Material Quality Grade w celu zapoznania się z kompleksowym przeglądem naszych różnych klas wzorców.
Application
Roztwór wzorcowy fluorków może być użyty do sprawdzenia fotometrycznego systemu pomiarowego (odczynniki, urządzenie pomiarowe, obsługa) i trybu pracy.
Features and Benefits
  • Wyprodukowany i przetestowany w akredytowanym laboratorium DIN EN ISO 9001:2008.
  • Roztwór jest wstępnie rozcieńczony do stężenia mieszczącego się w zakresie naszych zestawów testowych Spectroquant®. Eliminuje to potrzebę rozcieńczania przed analizą, a tym samym pozwala uniknąć częstego źródła błędów.
  • Gotowe do użycia rozcieńczone materiały referencyjne (RM) wraz z rozszerzoną niepewnością pomiaru zapewniają absolutną precyzję.
  • Wraz z certyfikatem analizy (COA) wyszczególniającym certyfikowane wartości, w tym niepewność i datę ważności
  • Bezpośrednia identyfikowalność ze standardowymi materiałami referencyjnymi (SRM) Narodowego Instytutu Standardów i Technologii (NIST) lub Farmakopei Stanów Zjednoczonych (USP).
  • Wiarygodne i powtarzalne wyniki
Analysis Note
Stężenie: 0,50 ± 0,02 mg/L F wH2O
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
132236132227132239
description
traceable to SRM from NIST 0.50 mg/l F in H2O
description
traceable to SRM from NIST 1.50 mg/l F in H2O
description
traceable to SRM from NIST 0.250 mg/l NH₄ in H₂O
description
traceable to SRM from NIST 1.00 mg/l Mn in H2O
application(s)
disinfection control
drinking water
electroplating
environmental
ground and surface water
mineral water
oil and petrochemicals
seawater
swimming pools
wastewater
application(s)
disinfection control
drinking water
electroplating
environmental
ground and surface water
mineral water
oil and petrochemicals
seawater
swimming pools
wastewater
application(s)
agriculture
aquaculture
boiler and cooling water
drinking water
environmental
food testing
ground and surface water
mineral water
oil and petrochemicals
power plants
seawater
swimming pools
wastewater
application(s)
agriculture
aquaculture
drinking water
electroplating
ground and surface water
mineral water
wastewater
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
density
1 g/cm3 at 20 °C
density
1.0 g/cm3
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Roztwór wzorcowy fluorku
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)