Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 404,00 zł |
Informacje o tej pozycji
404,00 zł
Quality Segment
form
liquid
specific analyte(s)
fluoride
technique(s)
photometry: suitable
pH
4.7 ( in H2O)
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
application(s)
cannabis testing
disinfection control
drinking water
electroplating
environmental
ground and surface water
mineral water
oil and petrochemicals
seawater
swimming pools
wastewater
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
General description
Te standardowe roztwory Spectroquant® doskonale uzupełniają nasze gotowe do użycia zestawy testowe i fotometry z oferty Spectroquant® i są idealne do walidacji międzynarodowych metod normalizacyjnych opisanych np. w ISO, EN, APHA i EPA.
Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Reference Material Quality Grade w celu zapoznania się z kompleksowym przeglądem naszych różnych klas wzorców.
Application
Features and Benefits
- Wyprodukowany i przetestowany w akredytowanym laboratorium DIN EN ISO 9001:2008.
- Roztwór jest wstępnie rozcieńczony do stężenia mieszczącego się w zakresie naszych zestawów testowych Spectroquant®. Eliminuje to potrzebę rozcieńczania przed analizą, a tym samym pozwala uniknąć częstego źródła błędów.
- Gotowe do użycia rozcieńczone materiały referencyjne (RM) wraz z rozszerzoną niepewnością pomiaru zapewniają absolutną precyzję.
- Wraz z certyfikatem analizy (COA) wyszczególniającym certyfikowane wartości, w tym niepewność i datę ważności
- Bezpośrednia identyfikowalność ze standardowymi materiałami referencyjnymi (SRM) Narodowego Instytutu Standardów i Technologii (NIST) lub Farmakopei Stanów Zjednoczonych (USP).
- Wiarygodne i powtarzalne wyniki
Analysis Note
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description traceable to SRM from NIST 1.00 mg/l F in H2O | description traceable to SRM from NIST 0.200 mg/l F in H2O | description traceable to SRM from NIST 0.50 mg/l F in H2O | description traceable to SRM from NIST 1.00 mg/l NO3 in H2O 0.23 mg/l NO3-N in H2O |
| application(s) cannabis testing | application(s) cannabis testing | application(s) cannabis testing | application(s) agriculture |
| form liquid | form liquid | form liquid | form solution |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable |
| pH 4.7 ( in H2O) | pH 4.7 ( in H2O) | pH 4.7 ( in H2O) | pH - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Roztwór wzorcowy fluorku
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?