Przejdź do
137129
Galactose, plant-derived
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., NF
Synonim(y):
D-(+)-Galactose, Galactose
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.16
UNSPSC Code:
12352202
Beilstein/REAXYS Number:
1724619
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
plant
Quality Segment
agency
NF, Ph. Eur.
form
powder
packaging
pkg of 100g (1371290100), pkg of 10kg (1371299010), pkg of 1kg (1371291000), pkg of 25kg (1371299025)
mp
168-170 °C (lit.)
application(s)
downstream processes
pharma/biopharma processes
storage temp.
2-25°C
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5+,6-/m0/s1
InChI key
GZCGUPFRVQAUEE-KCDKBNATSA-N
General description
Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical processing withstands strict quality control procedures and is produced according to MQ-500 requirements as defined by the M-Clarity program.
M-Clarity Program
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with EMPROVE® Dossiers which provide comprehensive, up-to-date documentation to help you navigate regulatory challenges, manage risks, and improve your manufacturing processes.
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR1206G0050000PMB3006
Galactose European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
G0050000
Galactose
description
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., NF
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
≥99%, ISOM8™, suitable for cell culture
form
powder
form
-
form
-
form
powder
biological source
plant
biological source
-
biological source
-
biological source
-
agency
NF, Ph. Eur.
agency
traceable to Ph. Eur. G0050000, traceable to USP 1287700
agency
-
agency
-
packaging
pkg of 10kg (1371299010), pkg of 1kg (1371291000), pkg of 25kg (1371299025), pkg of 100g (1371290100)
packaging
-
packaging
-
packaging
-
storage temp.
2-25°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
168-170 °C (lit.)
mp
168-170 °C (lit.)
mp
168-170 °C (lit.)
mp
168-170 °C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Masz trudności ze znalezieniem produktu lub numeru serii/partii?
Podczas wyświetlania na stronie internetowej numery produktów są łączone z wielkością przesyłki / ilością (przykład: T1503-25G). Pamiętaj że w polu „Numer produktu” należy podać TYLKO numer produktu (przykład: T1503).
Przykład:
T1503
Numer produktu
-
25G
Wielkość opakowania/ilość
Przykłady dodatkowe:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
wpisz jako 1.000309185)
Mieć kłopoty? Poczuj się swobodnie w kontakcie Pomoc techniczna dla wsparcia