Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
Informacje o tej pozycji
Tego produktu nie można kupić jako gość. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami pod adresem +48 225 844 261lub
.biological source
Escherichia coli
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
grade
GMP, Halal, Kosher
product line
EMPROVE® EXPERT
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
aqueous solution
specific activity
≥100 units/mL
mol wt
19.7 kDa
technique(s)
in vitro transcription (IVT): suitable
suitability
suitable for (In‑vitro transcription (IVT))
application(s)
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
foreign activity
Low endotoxin
Low bioburden
DNase: none detected
RNase: none detected
Nickase: none detected
storage temp.
-10 to -25°C
General description
In response, we have developed the high-purity Enzyme Emprove® Expert portfolio, compliant with IPEC-PQG GMP standards, to ensure batch-to-batch consistency in your mRNA manufacturing processes. These critical raw materials are accompanied by comprehensive Emprove® dossiers, providing essential regulatory support to navigate the complexities of the biopharmaceutical industry while ensuring compliance and accelerating time to market.
As part of our SAFC® portfolio, these high-quality raw materials are designed to meet the specific needs of pharma and biopharma production.
Application
Features and Benefits
- High purity (≥95%)
- Low endotoxin and bioburden
- DNase and RNase-free
Packaging
137229.0010 / 10 mL / plastic bottle
137229.0050 / 50 mL / plastic bottle
Legal Information
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Masz trudności ze znalezieniem produktu lub numeru serii/partii?
Jak znaleźć numer produktu
Podczas wyświetlania na stronie internetowej numery produktów są łączone z wielkością przesyłki / ilością (przykład: T1503-25G). Pamiętaj że w polu „Numer produktu” należy podać TYLKO numer produktu (przykład: T1503).
Przykład:
Przykłady dodatkowe:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
wpisz jako 1.000309185)
Mieć kłopoty? Poczuj się swobodnie w kontakcie Pomoc techniczna dla wsparcia