Przejdź do
137672
SyntheChol® Synthetic Cholesterol
For Cell Culture, EMPROVE® EXPERT
Synonim(y):
Cholesterol, 3β-Hydroxy-5-cholestene, 5-Cholesten-3β-ol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1230,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7020,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
40 710,00 zł
1000 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
227 570,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H46O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
386.65
UNSPSC Code:
12352212
Beilstein/REAXYS Number:
1915888
MDL number:
1230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Poproś o próbkę
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Segment
product line
EMPROVE® EXPERT
bp
360 °C (lit.)
mp
147-149 °C (lit.)
density
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
downstream processes
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
upstream processes
storage temp.
15-25°C
SMILES string
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChI key
HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
General description
SyntheChol® synthetic cholesterol, for Cell Culture Emprove® Expert, is a synthetic cholesterol supplement that has been developed to specifically meet the demands of the life science and biopharmaceutical industries. Due to the synthetic nature of the material, the elimination of animal-derived components reduces the incidence of performance variability in the medium and eliminates safety risks due to adventitious agents associated with these components. With a newly optimized manufacturing process, this product is available in quantities from grams to tons to support your development progress.
Application
This supplement is designed to be added to our chemically defined,animal component-free CHO and insect (Sf-RVN) cell media, as well as HEK-293media for VGT manufacturing. This material has been tested for compatibilitywith CHO and Sf-9 cell lines. Cholesterol provides structure to cellularmembranes, stores energy, and is vital in cell signaling and in regulating cellfunctions.
This product is intended for research or further manufacturing but notfor human or therapeutic use.
Biochem/physiol Actions
Major component of all biological membranes; ~25% of total brain lipid is cholesterol.
Packaging
137672.0001 /1g /
137672.0010 / 10 g /
137672.0100 / 100 g /
137672.1000 / 1000g /
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SyntheChol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
IA00001S54421131960
Cholesterol United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1131960
Cholesterol
description
For Cell Culture, EMPROVE® EXPERT
description
ultrapure grade
description
500 ×, synthetic cholesterol, animal component-free, sterile-filtered, aqueous solution, suitable for cell culture
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
non-animal source
biological source
sheep
application(s)
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
application(s)
advanced drug delivery
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
-
product line
BioXtra
product line
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
density
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
Quality Level
500
Quality Level
300
Quality Level
500
Quality Level
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SyntheChol® Synthetic Cholesterol
Not applicable
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Masz trudności ze znalezieniem produktu lub numeru serii/partii?
Podczas wyświetlania na stronie internetowej numery produktów są łączone z wielkością przesyłki / ilością (przykład: T1503-25G). Pamiętaj że w polu „Numer produktu” należy podać TYLKO numer produktu (przykład: T1503).
Przykład:
T1503
Numer produktu
-
25G
Wielkość opakowania/ilość
Przykłady dodatkowe:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
wpisz jako 1.000309185)
Mieć kłopoty? Poczuj się swobodnie w kontakcie Pomoc techniczna dla wsparcia