Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32160405
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Mol wt:
Mw 45 kDa
biological source
human
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
mol wt
Mw 45 kDa
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
Gene Information
human ... MAPK8(5599)
General description
N-końcowa rekombinowana ludzka JNK1α1/SAPK1c znakowana His6 o pełnej długości
Źródło produktu: Ekspresja przez bakulowirusa w komórkach owadów Sf21
Biochem/physiol Actions
Protein Target: JNK1α1/SAPK1c
Target Sub-Family: CMGC
Physical form
Ni2+/NTA-agarose
Preparation Note
6 miesięcy w temperaturze -20°C
Analysis Note
Routinely evaluated by phosphorylation of ATF2 (amino acids 19-196)
Other Notes
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?