Przejdź do
14-332
Białko SGK1 (S422D), nieaktywne, 25 µg
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 μg
Przewidywany termin wysyłki18 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2570,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.28
eCl@ss:
32160405
2570,00 zł
Przewidywany termin wysyłki18 listopada 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
protein target SGK1
Quality Segment
purified by
(Ni-NTA agarose)
technique(s)
activity assay: suitable
UniProt accession no.
Gene Information
human ... SGK(6446)
General description
48kDa
FUNKCJA: SwissProt: O00141 # Kinaza białkowa, która odgrywa ważną rolę w komórkowej odpowiedzi na stres. Aktywuje niektóre kanały potasowe, sodowe i chlorkowe, sugerując zaangażowanie w regulację procesów takich jak przeżycie komórek, pobudliwość neuronów i wydalanie sodu przez nerki. Utrzymujące się wysokie poziomy i aktywność mogą przyczyniać się do stanów takich jak nadciśnienie i nefropatia cukrzycowa. Pośredniczy w przekazywaniu sygnałów przeżycia komórek, fosforyluje i negatywnie reguluje proapoptotyczną FOXO3A. Fosforyluje NEDD4L, co prowadzi do jego inaktywacji i późniejszej aktywacji różnych kanałów i transporterów, takich jak ENaC, Kv1.3 lub EAAT1.
ROZMIAR: 431 aminokwasów; 48942 Da
PODZIAŁ: Współdziała z NEDD4 i NEDD4L.
LOKALIZACJA SUBKOMÓRKOWA: Cytoplazma. Jądro. Retikulum endoplazmatyczne. Uwaga = Jądrowa, po fosforylacji.
SPECYFICZNOŚĆ TKANKOWA: Ekspresja w większości tkanek z najwyższymi poziomami w trzustce, a następnie w łożysku, nerkach i płucach.
PTM: Regulowany przez fosforylację. Szlak kinazy fosfoinozytydowej 3 (PI3) promuje fosforylację w Ser-422, co z kolei zwiększa fosforylację Thr-256 przez PDPK1. & Ubikwitynowany przez NEDD4L; który promuje degradację proteasomalną. Ubikwitynowany przez SYVN1 w retikulum endoplazmatycznym; co sprzyja szybkiej degradacji proteasomalnej i utrzymuje wysoki wskaźnik obrotu w komórkach spoczynkowych.
PODOBIEŃSTWO: SwissProt: O00141 ## Należy do nadrodziny kinaz białkowych. Zawiera 1 domenę C-końcową kinazy AGC. Zawiera 1 domenę kinazy białkowej.
Preparation Note
6 miesięcy w temperaturze -70°C
Analysis Note
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
rutynowo oceniane przez fosforylację substratu Akt/SGK
routinely evaluated by phosphorylation of Akt/SGK Substrate
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
14331MSAB4502765SAB5700669
description
-
description
Active, N-truncated (missing N-terminal 60 amino acids), His-tagged, human SGK1 fusion protein, containing a S422D mutation, for use in Kinase Assays.
description
affinity isolated antibody
description
-
Quality Level
100
Quality Level
100, 300
Quality Level
100
Quality Level
100
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
ELISA: 1:5000, immunofluorescence: 1:100-1:500, immunohistochemistry: 1:50-1:100, western blot: 1:500-1:1000
technique(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200, immunofluorescence: 1:50-1:200, western blot: 1:500-1:2000
description
protein target SGK1
description
-
description
-
description
-
Gene Information
human ... SGK(6446)
Gene Information
human ... SGK1(6446)
Gene Information
human ... SGK1(6446)
Gene Information
human ... SGK1(6446)
purified by
(Ni-NTA agarose)
purified by
-
purified by
-
purified by
-
UniProt accession no.
O00141
UniProt accession no.
O00141
UniProt accession no.
O00141
UniProt accession no.
O00141
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)