Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 202,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41122409
202,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
plastic adapter
agency
non-compendial
description
For use with High Flow Touch, interface
feature
electronic
packaging
pkg of 1 kit
application(s)
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
Adapter USB jest dodatkowym akcesorium do użytku z mikrobiologicznym próbnikiem powietrza RCS® High Flow. RCS® High Flow to przenośny próbnik powietrza do szybkiego i łatwego monitorowania powietrza otoczenia i sprężonych gazów w kontrolowanych środowiskach. Ten mikrobiologiczny próbnik powietrza opiera się na uderzeniu przez siłę odśrodkową i może być również używany z adapterem sprężonego gazu do dodatkowego monitorowania sprężonych gazów. Adapter USB służy do połączenia interfejsu szeregowego RS232 przyrządów RCS® z interfejsem USB komputera PC. Adapter jest również kompatybilny z przyrządami RCS® z izolatorem RCS® i anemometrem RCS®.
Application
Adapter USB jest dodatkowym akcesorium do próbnika powietrza RCS® High Flow, służącym do podłączenia urządzeń RCS® do interfejsu USB komputera PC. Te próbniki powietrza znajdują zastosowanie w monitorowaniu mikrobiologicznym powietrza w przemyśle farmaceutycznym, medycznym i spożywczym.
Legal Information
RCS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?