Przejdź do
1.44196
Wirnik
for use with RCS® High Flow Touch
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3730,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41122409
3730,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
anodized aluminum
agency
non-compendial
feature
autoclavable
packaging
pkg of 1 kit
application(s)
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
compatibility
for use with RCS® High Flow Touch
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
Rotor is an additional accessory for use with RCS® microbial air sampler. The RCS® portable air sampler is used for fast and easy monitoring of ambient air and compressed gases in controlled environments. The microbial air sampler is based on impaction by centrifugal force. The Rotor is made of autoclavable aniodized aluminum and is used to accelerate the incoming air. Each combination of an RCS® Air Sampler and rotor must be calibrated separately.
Application
Rotor is an additional accessory with the RCS® microbial air sampler used to accelerate the incoming air. These air samplers find application in microbial monitoring of ambient air in pharmaceutical, medical and food industry.
Legal Information
RCS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)