Przejdź do
14-532
Białko MEK2, nieaktywne, 50 g
Unactive, N-terminal His6-tagged recombinant, full-length human MEK2, for use in Kinase Assays.
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32160405
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Mol wt:
Mw 46 kDa
biological source
human
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
mol wt
Mw 46 kDa
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
General description
N-końcowy rekombinowany ludzki MEK2 o pełnej długości znakowany His6
Biochem/physiol Actions
Protein Target: MEK2
Analysis Note
routinely evaluated by phosphorylation of MBP substrate
Other Notes
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)