Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32160405
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Mol wt:
Mw 50.4 kDa
biological source
human
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
product line
Upstate®
specific activity
(For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.)
mol wt
Mw 50.4 kDa
purified by
(Ni2+/NTA-agarose)
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
accession no.
(FUNCTION: SwissProt: Q06418 # May be involved in cell adhesion processes, particularly in the central nervous system. ), NM_006293.2
NCBI accession no.
UniProt accession no.
relevant disease(s)
arthritis; obesity; osteoporosis; metabolic disorders
Gene Information
human ... TYRO3(7301)
General description
N-końcowy, znakowany His6, rekombinowany, ludzki Rse, reszty 451-końcowe
Rse
Application
Research Category
Metabolism
Inflammation & Immunology
Metabolism
Inflammation & Immunology
Research Sub Category
Obesity
Metabolic Disorders
Osteoporosis
Arthritis
Obesity
Metabolic Disorders
Osteoporosis
Arthritis
Biochem/physiol Actions
Protein Target: Rse
Target Sub-Family: TK
Packaging
Dostępny również w rozmiarze 10 μg i luzem
Dostępny również w rozmiarze 250 µg - zadzwoń w celu uzyskania informacji o cenie i dostępności oraz powołaj się na numer katalogowy 14-535M przy zamawianiu rozmiaru 250 µg.
Physical form
Ni2+/NTA-agarose
Preparation Note
6 miesięcy w temperaturze -70°C
Analysis Note
routinely evaluated by phosphorylation of Src substrate peptide
Other Notes
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°C)
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?