Przejdź do
14-569-M
Białko ErbB4, aktywne, 10 µg
Active, N-Terminal His6-tagged, recombinant, human ErbB4 amino acids 706-991, for use in Kinase Assays.
Synonim(y):
Receptorowa kinaza tyrozynowo-białkowa erbB-4, p180erbB4, receptor powierzchniowy komórek typu kinazy tyrozynowej HER4
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 μg
Przewidywany termin wysyłki23 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
15 860,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32160405
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Mol wt:
Mw 36.1 kDa
15 860,00 zł
Przewidywany termin wysyłki23 października 2026Szczegóły
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
mol wt
Mw 36.1 kDa
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
Gene Information
human ... ERBB4(2066)
General description
N-Terminal His6-tagged, recombinant, human ErbB4 amino acids 706-991
Product Source: expressed by baculovirus in Sf21 insect cells
Application
Research Category
Inflammation & Immunology
Biochem/physiol Actions
Protein Target: ErbB4
Target Sub-Family: TK
Packaging
Also available in 250 µg size --call for pricing and availability and reference catalog number 14-569M when ordering the 250 µg size.
Physical form
Ni2+/NTA-agarose
Preparation Note
6 months at -70C
Analysis Note
routinely evaluated by phosphorylation of Poly (Glu4-Tyr) (4:1)
Other Notes
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)