Merck
14-652-M
Białko SIK, aktywne, 10 µg
Active, N-terminal 6His-tagged, recombinant, human SIK, amino acids 1-281. For use in Kinase Assays.
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Mol wt:
Mw 36.2 kDa
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
mol wt
Mw 36.2 kDa
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
Gene Information
human ... SIK1(150094)
General description
N-końcowy, znakowany 6His, rekombinowany, ludzki SIK, aminokwasy 1-281.
Biochem/physiol Actions
Protein Target: SIK
Analysis Note
Routinely evaluated by phosphorylation of AMARA Substrate Peptide (Catalog# 12-557).
Other Notes
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)