Przejdź do
1.46752
Tryptic Soy Broth- Ready-to-use Bags, Tubes & Ampoules
closure type, with KPC connector, box of 22 × 10 L
Synonim(y):
CASO, CASO Broth, Casein Soya Broth, TSB, Tryptic Soy Broth, Tryptone Soy Broth, Tryptic Soy Broth
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5410,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106200
Feature:
closure type with KPC connector, ready-to-use
Agency:
EP 2.6.1, JP 4.06, USP 71
Ph:
7.3
5410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
EP 2.6.1, JP 4.06, USP 71
sterility
sterile; γ-irradiated, sterile; autoclaved
form
liquid
feature
closure type with KPC connector, ready-to-use
packaging
box of 22 × 10 L
bag volume
10 L
pH
7.3
application(s)
pharmaceutical
sterility testing
storage temp.
2-25°C
suitability
nonselective for
General description
Ready-to-use and sterile TSB, contained in a 10L self-collapsing bag, with an KPC connector. The bag is tripple-bagged and irradiated. Tryptic Soy Broth is a universal complex medium for the isolation and cultivation of microorganisms, especially for the microbiological aseptic process simulation (Media Fill Test). The broth is suitable for media fill tests according to the recommendations of the "FDA Aseptic Guide" in aseptic production lines. The formulation of the basic medium (Soybean-Casein Digest Broth) is prepared according to the recommendations of the current European, and United States Pharmacopoeia.
Application
Tryptic Soy Broth irradiated is suitable for use in media fill tests or aspetc process simulation. The included peptones and glucose allow the cultivation and isolation of a broad range of fastidious aerobic bacteria, yeasts and molds.
Still not finding the right product?
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)