Merck
14-729-M
PDGFR α (550-end, D842V) Białko, aktywne, 10 µg
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32160405
Biological source:
human
Mol wt:
Mw 63.5 kDa
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
Quality Segment
mol wt
Mw 63.5 kDa
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
General description
Ekspresja za pomocą bakulowirusa w komórkach Sf21.
N-końcowe, znakowane 6His, rekombinowane, ludzkie aminokwasy PDGFR alfa 550-końcowe, zawierające mutację D842V.
Application
Aktywne, N-końcowe, znakowane 6His, rekombinowane, ludzkie aminokwasy PDGFR alfa 550-końcowe, zawierające mutację D842V. Do użytku w testach kinazowych.
Kategoria badawcza
Metabolizm|Zapalenie i immunologia
Podkategoria badawcza
Otyłość|Zaburzenia metaboliczne|Osteoporoza|Zapalenie stawów
Biochem/physiol Actions
  • Białko docelowe: PDGFRα
  • Podrodzina docelowa: TK
Packaging
Dostępny również w rozmiarze
250μg
jako katalog #
14-729M
- zadzwoń, aby uzyskać informacje o cenach i dostępności.
Physical form
Format: Ni2+/NTA-agaroza
Preparation Note
6 miesięcy w temperaturze -70°C od daty wysyłki
Other Notes
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktów, nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanego użytku komercyjnego.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)