Przejdź do
14-731-M
Białko kinazy CaM Iδ, aktywne, 20 µg
Synonim(y):
CaMKI-delta, Kinaza białkowa zależna od wapnia/kalmoduliny typu 1D
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 μg
Przewidywany termin wysyłki06 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
16 650,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32160405
Biological source:
human
Mol wt:
Mw 46.7 kDa
16 650,00 zł
Przewidywany termin wysyłki06 listopada 2026Szczegóły
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
Quality Segment
mol wt
Mw 46.7 kDa
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
General description
N-końcowa, znakowana 6His, rekombinowana, ludzka, pełnej długości kinaza CaM Iδ.
Rekombinowane ludzkie białko wyrażane przez bakulowirusa w komórkach Sf21.
Application
Aktywna, N-końcowa, znakowana 6His, rekombinowana, ludzka, pełnej długości kinaza CaM Iδ. Do użytku w testach enzymatycznych.
Kategoria badawcza
Metabolizm|Zapalenie i immunologia
Podkategoria badawcza
Otyłość|Zaburzenia metaboliczne|Osteoporoza|Zapalenie stawów
Biochem/physiol Actions
  • Białko docelowe: CaMKIΔ
  • Podrodzina docelowa: CAMK
Physical form
Format: Ni2+/NTA-agaroza
Prezentowany jako zamrożony płyn w 50mM Tris-HCl pH7.5, 300mM NaCl, 0.1mM EGTA, 0.03% Brij-35, 270mM sacharozy, 1mM benzamidyny, 0.2mM PMSF, 0.1% 2-merkaptoetanolu.
Preparation Note
Przechowywać przez 6 miesięcy w temperaturze -70°C od daty wysyłki. Przy pierwszym użyciu szybko rozmrozić fiolkę pod zimną wodą i natychmiast umieścić w lodzie. Niewykorzystany materiał przenieść do schłodzonych probówek mikrowirówkowych i natychmiast zamrozić fiolki w ciekłym azocie.
Analysis Note
Routinely evaluated by phosphorylation of 150μM KKLRRTLSVA.
Other Notes
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Informacje na temat czystości można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Stężenie: Stężenie można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktów, nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanego użytku komercyjnego.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)