Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2640,00 zł |
250 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 16 650,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32160405
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Mol wt:
Mw 62.3 kDa
2640,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
mol wt
Mw 62.3 kDa
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
Gene Information
human ... FGFR1(2260)
General description
N-końcowe, znakowane GST, rekombinowane, ludzkie aminokwasy FGFR1 456 - 765 zawierające mutację V561. Współrzędne rekombinowanego ludzkiego FGFR1 zostały opisane w Homann et al. (2001). Blencke i wsp. (2004) zasugerowali, że mutacje konserwowanej reszty treoniny w miejscu wiązania ATP mogą powodować oporność na inhibitory. Aminokwas walina 561 został zmutowany na metioninę w FGFR1, co odpowiadało wcześniej zgłoszonym mutacjom znalezionym w Abl (T315) i EGFR (T766), które, jak wykazano, nadają oporność na selektywne inhibitory. Dane testowe dla FGFR1 V561M wykazały, że mutacja ta nadawała oporność na PP58 (inhibitor kinazy tyrozynowej pirydo [2,3-d] pirymidyny) w porównaniu z typem dzikim.
Źródło produktu: Rekombinowany ludzki FGFR1 wyrażany przez bakulowirusa w komórkach Sf21.
Application
Research Category
Metabolism
Metabolism
Research Sub Category
Obesity
Metabolic Disorders
Obesity
Metabolic Disorders
Biochem/physiol Actions
Protein Target: FGFR1
Target Sub-Family: TK
Physical form
Prezentowany jako zamrożony roztwór w 50 mM Tris/HCl pH 7,5, 300 mM NaCl, 0,1 mM EGTA, 0,03% Brij 35, 270 mM sacharozy, 1 mM benzamidyny, 0,2 mM PMSF, 0,1% 2-merkaptoetanolu.
Glutathione-agarose
Preparation Note
Przechowywać przez 6 miesięcy w temperaturze -70°C od daty wysyłki. Przy pierwszym użyciu szybko rozmrozić fiolkę pod zimną wodą i natychmiast umieścić w lodzie. Niewykorzystany materiał przenieść do wcześniej schłodzonych probówek do mikrowirówek i natychmiast zamrozić fiolki w ciekłym azocie przed ponownym przechowywaniem w temperaturze -70°C.
Analysis Note
Routinely evaluated by phosphorylation of 500μM GGEEEEYFELVKKKK
Other Notes
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Prosimy o zapoznanie się z certyfikatem analizy dla konkretnej partii.
Stężenie: Należy zapoznać się z certyfikatem analizy danej partii.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?