Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32160405
Assay:
93% (Coomassie blue staining, SDS-PAGE)
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Mol wt:
Mw 41 kDa
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
assay
93% (Coomassie blue staining, SDS-PAGE)
specific activity
1179 U/mg
mol wt
Mw 41 kDa
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
Gene Information
human ... TAOK1(57551)
General description
N-końcowe, znakowane 6His, rekombinowane, ludzkie aminokwasy TAO1 1-327.
Źródło produktu: Ekspresja za pomocą bakulowirusa w komórkach Sf21.
Application
Research Category
Metabolism
Metabolism
Research Sub Category
Cardiovascular Disease
Metabolic Disorders
Cardiovascular Disease
Metabolic Disorders
Biochem/physiol Actions
Protein Target: TAO1
Target Sub-Family: STE
Physical form
10 μg enzymu w 100 μl 50 mM Tris/HCl pH7,5, 300 mM NaCl, 0,1 mM EGTA, 0,03% Brij 35, 270 mM sacharozy, 1 mM benzamidyny, 0,2 mM PMSF, 0,1% 2-merkaptoetanolu. Roztwór zamrożony.
Ni2+/NTA-agarose
Preparation Note
Stabilność przez 6 miesięcy w temperaturze -70°C od daty wysyłki. W celu maksymalnego odzyskania produktu należy odwirować oryginalną fiolkę przed zdjęciem korka.
Szybko rozmrozić fiolkę pod zimną wodą i natychmiast umieścić w lodzie. Niewykorzystany materiał przenieść do wcześniej schłodzonych probówek mikrowirówkowych i natychmiast zamrozić fiolki w ciekłym azocie przed ponownym przechowywaniem w temperaturze -70°C.
Szybko rozmrozić fiolkę pod zimną wodą i natychmiast umieścić w lodzie. Niewykorzystany materiał przenieść do wcześniej schłodzonych probówek mikrowirówkowych i natychmiast zamrozić fiolki w ciekłym azocie przed ponownym przechowywaniem w temperaturze -70°C.
Analysis Note
Routinely evaluated by phosphorylation of 0.8 mg/mL myelin basic protein. Purity was assessed by SDS-PAGE and Coomassie blue staining using 3 μg of TAO1.
Other Notes
Aktywność specyficzna: gdzie jedna jednostka aktywności TAO1 jest zdefiniowana jako 1 nmol fosforanu włączony do 0,8 mg/ml podstawowego białka mieliny na minutę w temperaturze 30°C przy końcowym stężeniu ATP 100 μM.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?